Learn More
DuraLab Petit chariot de laboratoire
Code produit 30280266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Chariot avec porte
Chariot double
Chariot triple
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
30280266 Chariot avec porte 1 pièce
30280256 Chariot double 1 pièce
30280278 Chariot triple 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30280266 Fournisseur DuraLab Code fournisseur DRL0016
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Polyvalent et léger, il est conçu pour supporter une charge de 250 kg et est équipé de roulettes de précision, dont deux avec freins pour une mobilité fluide.
  • Fabriqué à partir de polypropylène recyclé pour favoriser le développement durable
  • Renforcé par des blocs d'acier massif pour une durabilité accrue
  • Équipé de 4 roulettes en caoutchouc, dont 2 avec freins, pour une stabilité et une facilité de déplacement optimales.
  • Conçu pour résister aux conditions rigoureuses des laboratoires grâce à l'utilisation de polymères de haute qualité
  • Conçu avec une capacité de charge de 250 kg pour des performances fiables
Spécification
Type de produit Chariot avec porte
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 790 x 480 x 940 mm
Capacité de charge (impériale) 551.15 lb.
Capacité de charge (métrique) 250 kg
Matériau Aluminium, Polypropylène, Polymère, Caoutchouc à module élevé
Nbre d’étagères 1