Learn More
DuraLab Petit chariot de laboratoire
Code produit 30280267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’étagères:
2
3
4
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’étagères Conditionnement
30280267 2 1 pièce
30280282 3 1 pièce
30280297 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30280267 Fournisseur DuraLab Code fournisseur DRL0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.25€
    119.85€ / 1 pièces
    Économisez 15.40€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Léger et polyvalent avec une capacité de 250 kg, conçu avec des roulettes et des freins de précision pour une mobilité fluide, sûre et fiable.
  • Fabriqué à partir de polypropylène recyclé afin de minimiser l'impact environnemental
  • Renforcée par des blocs d'acier massif pour une résistance et une durabilité accrues
  • Équipé de 4 roulettes en caoutchouc, dont 2 avec freins, pour une mobilité sûre et fluide
  • Fabriqué à partir de polymères mélangés à des fibres de nylon de haute qualité pour résister aux conditions les plus exigeantes
  • Conçu pour supporter une charge de 250 kg et garantir une utilisation fiable en laboratoire.
Spécification
Type de produit Chariot double
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 850 x 480 x 950 mm
Capacité de charge (impériale) 551.15 lb.
Capacité de charge (métrique) 250 kg
Matériau Aluminium, Polymère, Caoutchouc à module élevé, Polypropylène
Nbre d’étagères 2