Learn More
DuraLab Petit chariot de laboratoire
Code produit 30280278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Chariot avec porte
Chariot double
Chariot triple
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30280278 Chariot triple 1 pièce
30280256 Chariot double 1 pièce
30280266 Chariot avec porte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30280278 Fournisseur DuraLab Code fournisseur DRL0015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    132.59€ / 1 pièces
    Économisez 11.41€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Polyvalent et léger, il est conçu pour supporter une charge de 250 kg et est équipé de roulettes de précision, dont deux avec freins pour une mobilité fluide.
  • Fabriqué à partir de polypropylène recyclé pour favoriser le développement durable
  • Renforcé par des blocs d'acier massif pour une durabilité accrue
  • Équipé de 4 roulettes en caoutchouc, dont 2 avec freins, pour une stabilité et une facilité de déplacement optimales.
  • Conçu pour résister aux conditions rigoureuses des laboratoires grâce à l'utilisation de polymères de haute qualité
  • Conçu avec une capacité de charge de 250 kg pour des performances fiables
Spécification
Type de produit Chariot triple
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 870 x 490 x 1050 mm
Capacité de charge (impériale) 551.15 lb.
Capacité de charge (métrique) 250 kg
Matériau Aluminium, Polypropylène, Polymère, Caoutchouc à module élevé
Nbre d’étagères 3