Learn More
Welch™ Système de vide de laboratoire 105 T -10ef+
Code produit 16676895 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
18 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
16676895 18 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16676895 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 124184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5445.00€
    4796.00€ / 1 pièces
    Économisez 649.00€
    11% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système de vide de laboratoire 105 T -10ef+ : distillation et concentration de solvants de meilleure qualité et plus rapides.
  • Distillation et concentration de solvants plus rapides et de meilleure qualité
  • Le système LVS 105 T -10 ef+ est spécialement conçu pour les applications de distillation / évaporation de solvants et comprend une pompe à membrane à usage chimique et un contrôleur numérique VCpro série 600 avec régulation de la vitesse du moteur tr/min (technologie Ecoflex).
  • Le séparateur de liquide et le condenseur des émissions d’échappement pour une récupération optimale des solvants sont également inclus.
  • Conçus pour les applications chimiques, toutes les pièces en contact avec le produit sont fabriquées en matériaux résistants aux produits chimiques de haute qualité et en verrerie transparente revêtue de plastique.
  • Parfaits pour l’évaporation de solvants à point d’ébullition élevé et faible.
  • La pompe à membrane résistante aux produits chimiques (série MPC) offre un vide stable et profond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 250 x 260 x 435 mm
Matériau PTFE, PEEK
Modèle LVS 105 T -10 ef+
Poids (métrique) 9,5 kg
Débit 18 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Système de vide
Pression maximale 2 mbar
Tension 115/230 V
À utiliser avec (application) Évaporation de solvants à point d’ébullition élevé et faible