Learn More
Welch™ Système de vide de laboratoire LVS 210 T ef
Code produit 11877343 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
33 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
11877343 33 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11877343 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 115234
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour les applications de distillation et d’évaporation de solvants. Les systèmes de vide de laboratoire Welch Ilmvac™ LVS comprennent une pompe à membrane à usage chimique sans huile avec packs de contrôle en option, un confinement de liquides et un condenseur de vapeur d’échappement pour une récupération optimale des solvants.
  • Disponibles avec 2 ou 3 en étapes de pompage pour générer du vide jusqu’à 2 mbar (1,5 torr)
  • Choix de débit de 20 à 238 l/min.
  • Conception modulaire avec options pour compléter votre processus
  • Les options de contrôle numérique et les accessoires intégrés personnalisent le LVS en fonction de vos besoins
  • Résistant aux vapeurs d’acide et de solvant
  • Pièces en contact avec des liquides en PTFE, PVDF, PEEK, PP et verre
  • La conception ergonomique offre la possibilité de placer les commandes et les fonctionnalités là où elles sont nécessaires
  • Libère de l’espace sur le capot ou la paillasse
  • La maintenance réduite par rapport aux autres technologies permet d’économiser du temps et de l’argent
  • Le vide sec offre un milieu de travail et un environnement plus propres
  • Le pompage non contaminé des gaz produit des échantillons plus propres, sans risque de rreflux d’huile
Les systèmes LVS sont disponibles avec une gamme d’options de contrôle du vide, des packs de contrôle numérique à réglage manuel et trois packs différents de contrôle numérique sont disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Changeur de fréquence
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 310 mm
Modèle LVS 210 T ef
Poids (métrique) 19 kg
Débit 33 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 445 mm
Largeur totale (métrique) 360 mm
Type de pompe Système de mise à vide de laboratoire
Pression maximale < 2mbar
Tension 230 V