Learn More
Welch™ Système de vide de laboratoire avec vanne de ballast en verre
Code produit 11872253 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
33 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11872253 33 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11872253 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 115037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7310.94€
    3965.00€ / 1 pièces
    Économisez 3345.94€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de vide de laboratoire est utilisé pour créer un environnement sous vide contrôlé et est couramment utilisé pour des applications telles que la filtration, la distillation et l'évaporation de solvants, entre autres. La vanne de ballast en verre permet un contrôle précis du débit de gaz entrant dans le système.
  • Facilite l'élimination des gaz ou des vapeurs
  • La vanne ballast en verre permet un réglage précis du vide
  • Résistant aux produits chimiques
  • Séparateur à aspiration avec flacon à fond rond
  • Assemblé, prêt à être connecté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 2 l/min (à 60 Hz en m 3 ), 1,8 L/min. (à 50 Hz en m3 )
Comprend Glass Ballast Valve
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 360 x 310 x 445 mm
Profondeur (métrique) 310 mm
Modèle LVS 201 T
Niveau sonore <45 dB
Poids (impériale) 33.1 lb.
Poids (métrique) 15 kg
Débit 33 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 17,5 in
Hauteur totale (métrique) 445 mm
Largeur totale (impériale) 14,2 in
Largeur totale (métrique) 360 mm
Type de pompe Pompe à vide
Applications élimination des gaz ou des vapeurs
Nbre d’étapes 3
Pression maximale < 2mbar
Tension 230 V