Learn More
Welch Ilmvac™ Huile Labovac10
Code produit 11819580 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11819580 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11819580 Fournisseur Welch Ilmvac™ Code fournisseur 800123
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Utilisez cette huile minérale avec les pompes à vide à palettes standard. L’huile Welch Ilmvac™ Labovac 10 est idéale pour une variété d’applications.
  • Huile à vide à base d’huile minérale pour pompes à vide à palettes standard
  • 10 l
  • Pour des applications telles que le pompage de l’air, des gaz inertes et de la vapeur d’eau, ainsi que des vapeurs légèrement acides ou basiques
  • <
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Huile pour vide
Volume (métrique) 10 L