Learn More
SHP Steriltechnik AG Labowater DM 1500
Code produit 31908760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
31908760 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908760 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 81.2115.000.000
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Cartouche d’échange d’ions résistante à la pression en acier inoxydable de haute qualité, remplie d’environ 13 litres de résine régénérable à couche mixte.
  • Cartouche d’échange d’ions avec environ 13 L de résine régénérable à couche mixte
  • Boîtier en acier inoxydable résistant à la pression (1.4571)
  • Pression maximale de fonctionnement jusqu’à 10 bars
  • Débit jusqu’à 300 L/h
  • Capacité : environ 1500 L pour 10° solides dissous au total
  • Qualité pure de l’eau : 0,1 à 20 μS/cm
  • Température maximale de l’eau : 30 °C
  • Dimensions ø x H 239 x 398 mm
  • Connexion : R 0,75 in. Filetage externe
  • Poids : environ 14 kg
Spécification
Type Cartouche d’ion
Débit max. 300 L