Learn More
SHP Steriltechnik AG Labowater DM 2800
Code produit 31908838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
31908838 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908838 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 81.2280.000.000
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Cartouche d’échange d’ions résistante à la pression en acier inoxydable de haute qualité, remplie d’environ 20 litres de résine régénérable à couche mixte.
  • Cartouche à échange d’ions avec environ 20 L résine régénérable à couche mixte
  • Boîtier en acier inoxydable résistant à la pression (1.4571)
  • Pression maximale de fonctionnement jusqu’à 10 bars
  • Débit jusqu’à 950 L
  • Capacité d’environ 2800 L pour un total de 10° solides dissous
  • Qualité pure de l’eau : 0,1 à 20 μ
  • Température maximale de l’eau : 30 °C
  • Dimensions ø x H 239 x 560 mm
  • Connexion : R 0,75 in. Filetage externe
  • Poids : environ 20 kg
Spécification
Type Cartouche d’ion
Débit max. 950 L