Learn More
Labplas Sachets d'échantillons Sani-Sponge, languettes standard : Avec corps transparent et bande de protection détachable
Description
- Détecte Listeria, Salmonella et E. coli
- Sans contaminants
- PE vierge
- Ouverture large
- Languette de traction facile à utiliser
- Éponge pour tamponner
- Éponge déshydratée
Spécification
Spécification
| Description | Tampon neutralisant DE |
| Comprend | Tampon neutralisant DE |
| Volume (métrique) | 450 mL |
| Matériau | Polyéthylène |