Learn More
Sartorius™ Papier recouvert de polyéthylène Labsorb™
Code produit 11746055 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
460 x 570 mm
480 x 600 mm
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11746055 460 x 570 mm 50 pièces
10693822 480 x 600 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11746055 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur FT2601460570K
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Papier de qualité très absorbante et enduit sur une face de PE.
  • Papier de protection de surface
  • Placez le côté en cellulose vers le haut. Le papier absorbe alors les liquides, qui sont bloqués par la couche en PE, les empêchant de passer au travers
  • Placez le côté en PE vers le haut. Pratique pour récupérer des liquides précieux ou toxiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Labsorb
Matériau Papier couché de polyéthylène
Quantité Lot de 50
Type Papier de protection de surface
Dimensions (L x l) 460 x 570 mm