Learn More
Bimos Labster 3, Chaise de laboratoire
Description
- Technique d’auto-mouvement
- Réglage en hauteur par ressort à gaz de sécurité
- Siège et dossier en cuir artificiel
- Résistant au désinfectant
- Salle blanche de classe 3 conforme à la norme EN ISO 14644-1
- Conforme aux BPF
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chaise |
| Couleur | Vert |
| Réglable (hauteur) | 550 à 800 mm |
| Réglable | Hauteur |
| Certifications/Conformité | EN ISO 14644-1 |
| Hauteur (métrique) du dossier | 300 mm |
| Hauteur (métrique) du siège | 550 à 800 mm |
| Comprend | Coulisses, porte-pieds |
| Quantité | 1 de chaque |
| Matériau du siège | Cuir artificiel |
| Afficher plus |