Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 100mL with 2 Ports, Luer Lock, 2D BPC
GREENER_CHOICE
Simplifie le nettoyage et la mise au rebut et réduit les risques de contamination croisée pour les volumes de 50 à 2000 ml de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Brand:  Thermo Scientific™ SH30658.12
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 11506311
  • sur devis / 10 pièces
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
En utilisant le sachet BPC Labtainer™ avec 2 ports supérieurs (Luer Lock et insert MPC) de Thermo Scientific™, simplifiez le nettoyage et l’élimination et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 50 à 2000 ml de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour une adaptation, une forme et une fonction optimales, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
  • 11 tailles de 50 ml à 50 L
  • Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour le prélèvement, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : une résistance aux contraintes, une résistance aux perforations et des propriétés physiques supérieures assurent la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
  • Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
  • Échantillonnage – prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
  • Prélèvement – Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage – Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation – Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
  • Purification – Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage – Réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
  • Transport &
    Expédition - Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
100 ml
Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot
10 par carton
Ligne 1.Raccord Luer Lock pour corps, tubulure en PP :C-Flex, longueur :30 cm (12 po) dia. int. x dia. ext. :3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 po)
Labtainer™
CX5-14
14,7 cm x 14,2 cm (5,8 po x 5,6 po)
Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7
Stérilisation par rayons 
Ligne 2.Raccord Luer Lock pour insert, tubulure en PP :C-Flex, longueur :30 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. :3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 po)
Ports périphériques : 2 x 0,25 po
Tubulure de 12 po par 1/4 po
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.