Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 10L with 3 Ports, MPC Insert, 2D BPC
GREENER_CHOICE
Code produit 17825706 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 l, chacun
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17825706 10 l, chacun 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17825706 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30714.02
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ces sachets BPC simplifient le nettoyage et la mise au rebut et réduisent les risques de contamination croisée pour les volumes de 2 à 50 l de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
En utilisant le sachet BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ avec 3 ports (insert MPC), simplifiez le nettoyage et l’élimination et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 2 à 50 L de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un maintien, une forme et un fonctionnement optimaux, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
  • 11 tailles de 50 ml à 50 L
  • Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour le prélèvement, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : une résistance aux contraintes, une résistance aux perforations et des propriétés physiques supérieures assurent la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
  • Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
  • Échantillonnage – prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
  • Prélèvement – Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage – Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation – Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
  • Purification – Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage – Réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
  • Transport et expédition – Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 L
Dimensions 62,2 cm x 30 cm (24,5 po x 11,8 po)
Conditionnement externe Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot
Conditionnement interne protecteur Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7
Quantité 10 l, chacun
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons 
Tubulure 1 Ligne 1.Insert MPC, polycarbonate, tubulure :C-Flex, longueur :30 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. :9,5 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 po)
Tubulure 3 Ligne 3.Bouché, sans tubulure
Tubulure 2 Ligne 2.Insert MPC, polycarbonate, tubulure :C-Flex, longueur :30 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. :9,5 x 12,7mm (0,38 x 0,5 po)
Gamme de produits Labtainer
Port Detail Ports périphériques : 2 x 0,38 po 1 x 0,25 po
Film Description CX5-14