Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 1L with 2 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
En utilisant le sachet BPC Labtainer™ avec 2 ports supérieurs (Luer Lock et insert MPC) de Thermo Scientific™, simplifiez le nettoyage et l’élimination et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 50 à 2000 ml de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Points clés :
- 11 tailles de 50 ml à 50 L
- Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour le prélèvement, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : une résistance aux contraintes, une résistance aux perforations et des propriétés physiques supérieures assurent la stabilité du contenu
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
- Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
- Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
Échantillonnage – prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
Prélèvement – Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage – Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
Séparation – Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
Purification – Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage – Réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
Transport &
Expédition - Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Spécification
Spécification
| Concept écologique | Moins de ressources utilisées et moins de déchets |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Dimensions | 29,7 x 20,1 cm (11,7 x 7,9 po) |
| Conditionnement externe | Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot |
| Conditionnement interne protecteur | Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 |
| Quantité | 10 par carton |
| Méthode de stérilisation | Stérilisation par rayons |
| Tubulure 1 | Ligne 1.Connexion Luer Lock pour corps, polypropylène.Pas de tubulure |
| Tubulure 2 | Ligne 2.Connexion Luer Lock pour insert, polypropylène.Pas de conduite de tubulure |
| Gamme de produits | Labtainer |
| Afficher plus |