Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 20L with 3 Ports, MPC Insert and Injection Port, 2D BPC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
En utilisant le sachet BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ avec 3 ports (insert MPC et injection), simplifiez le nettoyage et l’élimination et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 2 à 50 L de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un maintien, une forme et un fonctionnement optimaux, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
- 11 tailles de 50 ml à 50 L
- Film conçu pour incorporer une meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour la collecte, le stockage et le transport de liquides stériles : meilleure résistance aux contraintes, résistance aux perforations et propriétés physiques pour assurer la stabilité du contenu
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
- Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
- Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
Échantillonnage – prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
Prélèvement – Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage – Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
Séparation – Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
Purification – Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage – Réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
Transport et expédition – Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 L |
| Dimensions | 65,5 cm x 43,2 cm (25,8 po x 17 po) |
| Conditionnement externe | Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot |
| Conditionnement interne protecteur | Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 |
| Quantité | 20 l, unité |
| Méthode de stérilisation | Stérilisation par rayons |
| Tubulure 1 | Ligne 1.Insert MPC, polycarbonate, sans tubulure |
| Tubulure 3 | Ligne 3.Orifice d’injection, sans tubulure |
| Tubulure 2 | Ligne 2.Insert MPC, polycarbonate, sans tubulure |
| Gamme de produits | Labtainer |
| Afficher plus |