Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors, injection site
Code produit 17869796 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17869796 5 l 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17869796 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SS00039I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00€
    1731.20€ / 30 pièces
    Économisez 358.80€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
This Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL film. This BPC includes 3 ports (1 MPC insert + cap, 1 MPC body + cap, 1 injection site). Available in 10L or 20L capacity.
  • Helps to eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, and to reduce cross-contamination risks
  • All Labtainers constructed in an ISO 7 cleanroom environment under cGMP conditions
Applications:
  • Harvesting from, feeding into, and collecting samples from bioreactors and fermenters
  • Preparing and storing buffer, culture media, and process liquid
  • Collecting chromatography feed and fraction
  • Harvesting, storing, and transporting bulk drug product and drug precursors
Caractéristiques du port BPC :
  • Ligne1 : Insert MPC avec raccord cannelé de 0,97 cm (0,38 po), bouchon et pince. Tubulure : C-Flex 374, longueur : 30 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. : 9,5 x 16 mm (0,38 x 0,63 po)
  • Ligne 2 : Corps MPC avec raccord cannelé de 0,97 cm (0,38 po), bouchon et attache
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Matériau Polyéthylène
Type de tubulure TPE, 30 cm (12 in.)
Description du film ASI™ 26/77
Conditionnement externe Sachet en poly 4 mil, un sachet en poly 4 mil
Détails du port Connexions MPC et orifice d’injection
Gamme de produits Labtainer
Quantité 30/Cs.
Conditions d’expédition Température ambiante
Méthode de stérilisation Irradiés
Dimensions (L x l) 32 x 31.6 cm (12.6 x 12.4 in.)
Capacité (métrique) 5 l