Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 5L with 3 Ports, MPC Insert and Injection Port, 2D BPC
Code produit 17875736 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 l, chacun
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17875736 5 l, chacun 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17875736 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30709.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    565.63€ / 10 pièces
    Économisez 124.37€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Simplifiez le nettoyage et la mise au rebut et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 2 à 50 l de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
En utilisant le sachet BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ avec 3 ports (insert MPC et injection), simplifiez le nettoyage et l’élimination et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 2 à 50 L de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un maintien, une forme et un fonctionnement optimaux, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
  • 11 tailles de 50 ml à 50 L
  • Film conçu pour incorporer une meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour la collecte, le stockage et le transport de liquides stériles : meilleure résistance aux contraintes, résistance aux perforations et propriétés physiques pour assurer la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
  • Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
  • Échantillonnage – prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
  • Prélèvement – Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage – Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation – Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
  • Purification – Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage – Réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
  • Transport et expédition – Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Dimensions 37,6 cm x 33,3 cm (14,8 po x 13,1 po)
Conditionnement externe Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot
Conditionnement interne protecteur Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7
Quantité 5 l, chacun
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons 
Tubulure 1 Ligne 1.Insert MPC, polycarbonate, sans tubulure
Tubulure 3 Ligne 3.Orifice d’injection, sans tubulure
Tubulure 2 Ligne 2.Insert MPC, polycarbonate, sans tubulure
Gamme de produits Labtainer
Port Detail Ports périphériques : 2 x 0,38 po 1 x 0,25 po
Film Description CX5-14