Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 5L with 3 Ports, MPC Insert, MPC Body, and Luer Lock, 2D BPC
Code produit 17845736 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 l, chacun
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17845736 5 l, chacun 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17845736 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30712.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00€
    730.59€ / 10 pièces
    Économisez 209.41€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Ces sachets BPC avec 3 ports (insert MPC, corps MPC et Luer Lock) simplifient le nettoyage et l’élimination et réduisent les risques de contamination croisée pour les volumes de 2 à 50 l de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
En utilisant les sachets Thermo Scientific™ Labtainer™ pour des volumes de 2 à 50 L, simplifiez le nettoyage et l’élimination, et réduisez les risques de contamination croisée et les frais de démarrage.
Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un maintien, une forme et un fonctionnement optimaux, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
  • 11 tailles de 50 ml à 50 L
  • Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour le prélèvement, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : une résistance aux contraintes, une résistance aux perforations et des propriétés physiques supérieures assurent la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
  • Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
  • Échantillonnage – prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
  • Prélèvement – Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage – Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation – Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
  • Purification – Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage – Réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
  • Transport et expédition – Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Dimensions 37,6 cm x 33,3 cm (14,8 po x 13,1 po)
Conditionnement externe Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot
Quantité 5 l, chacun
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons 
Tubulure 1 Ligne 1.Insert MPC, polycarbonate, tubulure :C-Flex, longueur :61 cm (24 po), dia. int. x dia. ext. :9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po)
Tubulure 3 Ligne 3.Raccord Luer-Lock de corps, tubulure en polypropylène :C-Flex, longueur :61 cm (24 po), dia. int. x dia. ext. :3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 po)
Tubulure 2 Ligne 2.Corps MPC, polycarbonate, tubulure :C-Flex, longueur :61 cm (24 po), dia. int. x dia. ext. :9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po)
Gamme de produits Labtainer
Port Detail Ports périphériques : 2 x 0,38 po 1 x 0,25 po
Film Description CX5-14