Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 50mL with 2 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Simplifie le nettoyage et la mise au rebut et réduit les risques de contamination croisée pour les volumes de 50 à 2000 ml de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Marque: Thermo Scientific™ SH30658.11
Description
En utilisant le sachet BPC Labtainer™ avec 2 ports supérieurs (Luer Lock et insert MPC) de Thermo Scientific™, simplifiez le nettoyage et l’élimination et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 50 à 2000 ml de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour une adaptation, une forme et une fonction optimales, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.Points clés :
- 11 tailles de 50 ml à 50 L
- Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour le prélèvement, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : une résistance aux contraintes, une résistance aux perforations et des propriétés physiques supérieures assurent la stabilité du contenu
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
- Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
- Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
Échantillonnage – prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
Prélèvement – Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage – Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
Séparation – Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
Purification – Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage – Réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
Transport &
Expédition - Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Spécification
| 50 ml | |
| Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot | |
| 10 par carton | |
| Ligne 1.Raccord Luer Lock pour corps, tubulure en PP :C-Flex, longueur :30 cm (12 po) dia. int. x dia. ext. :3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 po) | |
| Labtainer™ | |
| Ports périphériques : 2 x 0,25 po | |
| Tubulure de 12 po par 1/4 po |
| 11,7 cm x 13,7 cm (4,6 po x 5,4 po) | |
| Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 | |
| Stérilisation par rayons | |
| Ligne 2.Raccord Luer Lock pour insert, tubulure en PP :C-Flex, longueur :30 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. :3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 po) | |
| Moins de ressources utilisées et moins de déchets | |
| CX5-14 |