Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau pour clinique LabTower™ AFT
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Idéal pour l’alimentation des systèmes d’analyseurs cliniques. Ces systèmes 20 ou 40 L/h seront livrés complets avec pré-traitement et réservoir de 100 L intégré.
Idéal pour l’alimentation des systèmes d’analyseurs cliniques. Choisissez le système Thermo Scientific™ LabTower AFT, version 20 ou 40 L/h. Il sera livré complet avec pré-traitement et réservoir de 100 L intégré.
Le système utilise les technologies suivantes de purification de l’eau :
- Pré-traitement par le biais d’un boîtier de filtre avec marque à 10 pouces (25,4 cm) avec filtre 5Glc mum et stabilisateur de dureté pour la protection des milieux de purification en aval
- Module d’osmose inverse, pour l’élimination des contaminants organiques et inorganiques, des micro-organismes, des particules et des colloïdes
- Échangeur d’ions, pour l’élimination des substances organiques dissoutes et des ions inorganiques
- Commande numérique, pour la surveillance automatique et le contrôle du système d’osmose inverse
- Réservoir de stockage avec contrôle du niveau d’eau pour une maintenance entièrement automatique d’un stock d’eau de grande pureté à l’abri de la lumière
Informations de commande :
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les zones géographiques
Spécification
Spécification
| Rétention bactérienne | 0.99 |
| Conductivité | 0.1 to 1.0 μS/cm |
| Description | LabTower AFT 20 |
| Feedwater Connector | R 3/4 in. |
| Débit | 20 L/hr. |
| Résistivité | 10 to 1 MΩ·cm |
| Pression de fonctionnement | 2 to 6 bar |
| Consommation électrique | 0.25 kW |
| Débit RO | 20 l/h |
| Plage de températures (métrique) | 2°C to 35°C |
| Afficher plus |