Learn More
IKA™ Logiciel de laboratoire Starter labworldsoft™ 6
Code produit 15984580 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Windows 7, 8 ou 10, divers dispositifs de laboratoire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15984580 Windows 7, 8 ou 10, divers dispositifs de laboratoire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15984580 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020019397
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Logiciel de laboratoire utilisé pour contrôler les périphériques de laboratoire, automatiser les processus et documenter vos mesures et résultats.
  • Intègre les dispositifs de laboratoire IKA et prend en charge les appareils de plusieurs autres fabricants différents.
  • Communication via RS232, USB, Bluetooth ou connectivité réseau
  • Facilite l’enregistrement de divers paramètres physiques tels que le couple, la température, la vitesse et la valeur pH, etc.
  • Pour une meilleure analyse et documentation, les valeurs peuvent être affichées de différentes façons, comme un diagramme y/t.
  • Grande bibliothèque de périphériques.
  • Différentes configurations peuvent être créées pour différentes applications.
  • Licence Starter : Vous pouvez choisir 3 séries de type de périphériques, avec lesquelles vous souhaitez travailler, dans la bibliothèque de périphériques. Le nombre de périphériques présents sur le lieu de travail est limité à 3. Mise à jour des licences disponibles.
  • Besoins en logiciels et en matériels :
    • Processeur : Fréquence du processeur Intel Core i5 (processeur Intel Core i7 suggéré) non inférieure à 2,6 GHz, avec au moins 2 cœurs
    • Système d'exploitation : Windows 7 / 8.1 /10 (système d’exploitation 32-bit et 64-bit)
    • Mémoire vive : Non inférieure à 8 Go // 16 Go suggérés
    • Stockage : Au moins un disque dur libre de 10 Go
    • Carte graphique : Aucune contrainte spéciale
    • Disque optique : Lecteur de DVD / CD - non nécessaire
    • Interfaces : USB : Au moins 4 ports // Suggérés : 6 ports, Wifi / LAN : Oui (1 port est suffisant)
    • Interfaces de communication pour la communication des périphériques de laboratoire : Pour un usage spécifique, il est possible d’utiliser des adaptateurs pour fournir différentes interfaces de communication avec votre PC. (p. ex. 1 x port USB à 4 x ports RS232). Cela dépend du nombre, du type et des interfaces de communication de chaque périphérique.
    • Souris et clavier : Nécessaire, aucune contrainte spéciale.
    • Moniteur suggéré : Au moins 24 po., avec une résolution d’au moins 1920 x 1080 pixels.
    • Pour contacter le support technique, appelez notre hotline européenne au +49-7633-831-0 ou envoyez un e-mail à sales@ika.de.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Licence Starter
À utiliser avec (équipement) Windows 7, 8 ou 10, divers dispositifs de laboratoire