Description
- Permet l’automatisation des procédés de laboratoire en connectant les viscosimètres IKA™ ROTAVISC à d’autres dispositifs, tels qu’un thermostat, via un PC
- Enregistrez facilement les processus de mesure et les paramètres pour l’analyse et la documentation
- Surveillez et contrôlez les paramètres de l’échantillon, tels que la mesure de la température et du pH
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | IKA Viscosimètre ROTAVISC |
| À utiliser avec (application) | Documentation des données et contrôle des périphériques via PC |