Learn More
Lacidipine, MedChemExpress
Code produit. 16498448
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16498448
Marque: Medchem Express HYB0347
MedChemExpress Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lacidipine
CAS 103890-78-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H33NO6
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.76 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC)=O)C1C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 455.54
Poids de la formule 455.54
Pourcentage de pureté 99.98%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.