Learn More
Lacosamide impurity I: (R)-N-benzyl-2-(3-benzylureido)-3-methoxypropanamide, TRC
Code produit 30482951
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30482951 25 mg 25mg
30466526 10 mg 10mg
30480002 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482951 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL09851525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2295925-90-3
Formule moléculaire C19H23N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 341.4
Synonyme (2R)-3-Methoxy-N-(phenylmethyl)-2-[[[(phenylmethyl)amino]carbonyl]amino]propanamide
SMILES COC[C@@H](NC(=O)NCc1ccccc1)C(=O)NCc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Lacosamide impurity I: (R)-N-benzyl-2-(3-benzylureido)-3-methoxypropanamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H23N3O3/c1-25-14-17(18(23)20-12-15-8-4-2-5-9-15)22-19(24)21-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,17H,12-14H2,1H3,(H,20,23)(H2,21,22,24)/t17-/m1/s1
Poids de la formule 341.1739
Pourcentage de pureté >95%