Learn More
β-Lactamase-IN-1, MedChemExpress
Description
β-Lactamase-IN-1 is an inhibitor of β-Lactamase extracted from patent WO2016027249A1, page 77. β-Lactamase-IN-1 can be used to prepare of tricyclic nitrogen containing compound. β-Lactamase-IN-1 can be used for the research of neisseria gonorrhea infection.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | β-Lactamase-IN-1 |
| CAS | 1075237-97-6 |
| Couleur | Kaki |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H13N3O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 32 mg/mL (127.37 mM) |
| SMILES | O=C1C=NC2=C(N=C(OC)C=C2)N1C(CO)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.24 |
| Poids de la formule | 251.24 |
| Afficher plus |