Learn More
Acide lactique, sel de lithium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10485651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10485651 5 g Flacon en verre 5g
10301401 25 g Flacon en verre 25g
10219433 100 g Flacon en verre 100g
10390674 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10485651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 867-55-0 | C3H5LiO3 | 96.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-55-0
Formule moléculaire C3H5LiO3
Poids moléculaire (g/mol) 96.01
Numéro MDL MFCD00065399
Clé InChI GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
CID PubChem 23673452
Nom IUPAC Lithium ;2 -hydroxypropanoate
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactic acid, lithium salt
Absorbance 10 % de sol. aq., 10 % de sol. aq. à 0 nm, 0,07 max. à 260 nm
Couleur Blanc
pH 6 à 9 (solution aqueuse à 1 %)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2Li
Quantité 5 g
Beilstein 03, IV, 633
Poids de la formule 96.01
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline