Learn More
Lactitol, TRC
Code produit 30475048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475048 5 g 5g
30468398 1 g 1g
30466347 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30475048 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1135505G
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-86-4
Formule moléculaire C12 H24 O11
Poids moléculaire (g/mol) 344.31
Synonyme Glucitol, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), Lactitol (6CI,7CI), 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol, D-Lactitol, Finlac DC, Importal, Lactiobiosit, Lactit, Lactit M, Lactite, Lactitol ACM 50, Lactitol LC 0, Lactitol MC, Lactosit, Lactositol, Lacty, Lacty (saccharide), Lacty M, Lacty-Tab, Milchen, Miruhen, NSC 231323, D-Glucitol, 4-O-β-D-galactopyranosyl
Nom IUPAC (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactitol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
Poids de la formule 344.1319
Pourcentage de pureté >95%