Learn More
Lactose, MedChemExpress
Code produit 16402379
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402379 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402379 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2123
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Lactose, a major sugar in the milk of most species, could regulate human’s intestinal microflora.
Lactose, a major sugar in the milk of most species, could regulate human’s intestinal microflora.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactose
CAS 63-42-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H22O11
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (292.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (146.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO)O1
Poids moléculaire (g/mol) 342.3
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism