Learn More
Lactose monohydraté, extra pur, SLR, poudre fine, Fisher Chemical
Code produit 10427070 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10427070 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10427070 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur L/0200/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 63-42-3
Numéro MDL 71587
Spécification
Point de fusion 219°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 1 kg
Poids de la formule 360.3g/mol
Forme physique Solide