Learn More
Lactose octaacetate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31109230
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31109230 100 g
31112090 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31109230 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD135780100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactose octaacetate
CAS 6291-42-5
Formule moléculaire C28H38O19
Numéro MDL MFCD00064040
Quantité 100 g
SMILES CC(OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)O[C@@H]2COC(C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 678.59
Pourcentage de pureté 95%