Learn More
Octaacétate de lactose, TRC
Code produit 30472150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472150 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL115000100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactose Octaacetate
CAS 6291-42-5
Formule moléculaire C28 H38 O19
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26-,27-,28+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacétyloxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-(acétyloxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]méthyl acétate
Poids moléculaire (g/mol) 678.59
Poids de la formule 678.2007