Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon d’échantillons Laemmli SDS, non réducteur, 4X
Code produit 15415809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15415809 50 ml 50mL
15405809 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415809 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63615.AD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli
Laemmli SDS sample buffer is used for protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system, The SDS detergent denatures the proteins and subunits and gives each an overall negative charge so that each will separate based on size. The bromophenol blue serves as a dye front that runs ahead of the proteins and also serves to make it easier to see the sample during loading.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le tampon d’échantillon SDS Laemmli contient plusieurs composés, dont 375 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 9 % de SDS, 50 % de glycérol, 9 % de β-mercaptoéthanol, 0,03 % de bleu de bromophénol
  • Le composé SDS présent dans le tampon d’échantillon SDS Laemmli se lie de façon non covalente aux protéines.Le SDS est chargé négativement et peut masquer la charge intrinsèque de la protéine qu’il lie
Application
  • Le tampon d’échantillon SDS Laemmli est utilisé pour dénaturer les protéines et pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système SDS-PAGE
  • Ce tampon d’échantillon est utilisé comme colorant électrophorétique pour la dénaturation des protéines et la surveillance de l’avant du gel de migration
  • Il est également utilisé pour l’analyse du gel protéique de polyacrylamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Concentration 4X
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli
Quantité 50 ml
Type de produit Tampon de chargement des échantillons