Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon d’échantillons Laemmli SDS, réduction, 6X
Code produit 15403949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15403949 50 ml 50mL
15493939 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15403949 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61337.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    132.65€ / 50mL
    Économisez 14.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli
Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli. Le tampon d’échantillons Laemmli SDS est utilisé comme colorant électrophorétique pour la dénaturation des protéines et la surveillance de l’avant du gel de migration. De plus, il est utilisé pour l’analyse du gel protéique de polyacrylamide.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Ce composé est composé de plusieurs composés, dont 375 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 9 % de SDS, 50 % de glycérol, 9 % de β-mercaptoéthanol, 0,03 % de bleu de bromophénol
  • Le composé SDS présent dans le tampon d’échantillon SDS Laemmli se lie de façon non covalente aux protéines. Le SDS est chargé négativement et peut masquer la charge intrinsèque de la protéine qu’il lie
Application
  • Le tampon d’échantillons SDS Laemmli est utilisé pour dénaturer les protéines et pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système SDS-PAGE
  • Ce tampon d’échantillons est utilisé comme colorant électrophorétique pour la dénaturation des protéines et la surveillance de l’avant du gel migré
  • Il est également utilisé pour l’analyse du gel de protéines polyacrylamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Concentration 6X
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Pour la préparation d’échantillons de protéines à utiliser dans le système par SDS-PAGE de Laemmli
Quantité 50 ml
Type de produit Tampon de chargement des échantillons
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, 2-Mercaptoethanol