Learn More
Lonza™ Plaques à 96 puits qualité réactif LAL
Code produit 11525769
Change view
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11525769 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11525769 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 25340
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Certifiées pour contenir des taux d’endotoxines < 0,0005 UE/puits. Les plaques à 96 puits qualité réactif LAL Lonza™ sont des microplaques emballées individuellement conçues pour une utilisation avec une variété de dosages au LAL pour la détection d’endotoxines bactériennes Gram-négatif. Elles sont compatibles avec une grande variété de lecteurs de plaques.
Les dosages de lysat d’amoebocyte de limule (LAL) sont utilisés pour la détection d’endotoxines bactériennes Gram-négatif. Ils sont généralement réalisés à l’aide d’un kit de réactifs LAL, d’une microplaque à 96 puits et d’un lecteur de plaques absorbantes en incubation (et, souvent, d’un logiciel de détection approprié). Ces microplaques sont conçues pour être utilisées avec :
  • Dosage en point final au LAL chromogène QCL-1000™
  • Dosage cinétique au LAL chromogène Kinetic-QCL™
  • Dosage cinétique turbidimétrique au LAL PYROGENT-5000™
  • Dosage rFC PryoGene™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifiés Taux d’endotoxines lt; 0,0005 UE/puits
Format Étalon
Description Emballage individuel
Array 8 x 12
Type de produit Plaque multipuits qualité réactif LAL
Nbre de puits 96
À utiliser avec (application) ulliDosage en point final au LAL chromogène QCL-1000trade;/liliDosage cinétique au LAL chromogène Kinetic-QCLtrade;/liliDosage cinétique turbidimétrique au LAL PYROGENT-5000trade;/lili Dosage rFC PryoGenetrade;/li/ul
Quantité 50/boîte