Description
Les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
- Pipette pré-calibrée livrée avec ISO Certificat 17025
- Méthode du test : 4 mesures à 3 volumes (volume nominal, 50 % du volume nominal, 10 % du volume nominal ou volume minimal)
- Calibré en usine selon des normes strictes ISO Normes 8655 - Garantie de 3 ans
- Entièrement autoclavable et résistant aux UV
- Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
- Éjecteur de pointes réglable
- Précision (%) ±12 à ±1.5
- Précision (%) < 6.0 à < 0,7
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO17025 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec | Pointe de pipettes universelle |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Lambda Plus |
| Type | Pipette multicanaux |
| Volume (métrique) | 1 à 10 μl |
| Surveillance UV | Oui |
| Garantie | 3 ans |