Learn More
Corning™ Pipeteur monocanal Lambda™ Plus, étalonnage 3x10 STD
Code produit 17293504 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17293504 100 à 1000 μl 1 pièce
17293494 0,2 à 2 μl 1 pièce
17213504 0,5 à 10 μl 1 pièce
17233504 2 à 20 μl 1 pièce
17253504 10 à 100 μl 1 pièce
17273504 20 à 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17293504 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4075STD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    255.53€ / 1 pièces
    Économisez 18.47€
    6% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort.
Les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
  • Pipette pré-calibrée livrée avec ISO Certificat 17025
  • Méthode du test : 4 mesures à 3 volumes (volume nominal, 50 % du volume nominal, 10 % du volume nominal ou volume minimal)
  • Calibré en usine selon des normes strictes ISO Normes 8655 - Garantie de 3 ans
  • Entièrement autoclavable et résistant aux UV
  • Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
  • Éjecteur de pointes réglable
  • Précision (%) ±12 à ±1.5
  • Précision (%) < 6.0 à < 0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications/Conformité ISO17025
Pointes compatibles Pointe 1000 μl
Autoclavable Autoclavable
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Lambda Plus
Type Pipette monocanal
Volume (métrique) 100 à 1000 μl
Surveillance UV Oui
Garantie 3 ans
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.