Learn More
Corning™ Pipeteur monocanal Lambda™ Plus, étalonnage 3x4 ALT
Code produit. 17283504 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17283504
Marque: Corning™ 4075ALT
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort.
Les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
  • Pipeteur préétalonné livré avec certificat ISO 17025
  • Méthode du test : 4 mesures à 3 volumes (volume nominal, 50 % du volume nominal, 10 % du volume nominal ou volume minimal)
  • Étalonné en usine selon les normes ISO 8655 strictes, garantie de 3 ans
  • Entièrement autoclavable et résistant aux UV
  • Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
  • Éjecteur de pointes réglable
  • Précision (%) ±12 à ±1,5
  • Précision (%) <6,0 à <0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO17025
Pointes compatibles Pointe 1000 μl
Autoclavable Autoclavable
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Lambda™ Plus
Type Pipette monocanal
Volume (métrique) 100 à 1000 μl
Surveillance UV Oui
Garantie 3 ans