Learn More
Laminarine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487449 5 g 5g
15417459 250 mg 250mg
15477449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15487449 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66193.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9008-22-4 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Laminarin is a storage glucan and is now used to study it’s interaction with laminarinase as its substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La laminarine est un glucane de stockage et est maintenant utilisée pour étudier son interaction avec la laminarinase comme substrat.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde (légèrement chauffé). Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9008-22-4
Formule moléculaire C18H32O16
Poids moléculaire (g/mol) 504.438
Numéro MDL MFCD00046691
Clé InChI DBTMGCOVALSLOR-DEVYUCJPSA-N
Synonyme laminarin, laminaran
CID PubChem 46173707
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-4-[(2S,3R,4S,5,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Laminarin
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Merck Index 14,5350
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide (slightly,heated). Slightly soluble in water.
Rotation optique −45° (c=2 in Water)
Forme physique Poudre