Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 1.4 1 pour le transport de substances explosives
Code produit 11730204 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
100 mm
200 mm
297 mm
Largeur (métrique):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Quantité:
1 de chaque
250/Bte
Conditionnement:
1 ROLL
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Quantité Conditionnement
11730204 297 mm 297,00 mm 1 de chaque 1 pièce
11710204 100 mm 100,00 mm 1 de chaque -
11760234 100 mm 100,00 mm 250/Bte 1 ROLL
11720204 200 mm 200,00 mm 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11730204 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 223554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.85€
    12.08€ / 1 pièces
    Économisez 1.77€
    12% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Alternate Part Number ADR 1.4-297 *297-B7541
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
Hauteur (métrique) 297 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 297,00 mm
Plage de températures (métrique) -40°C-110°C
Forme Diamant
Texte affiché 1.4 1
Couleur Noir sur orange