Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 1 pour le transport de substances explosives
Tous les produits Brady ProduitsSpécification
Spécification
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester laminé |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Hauteur (métrique) | 297 mm |
| Épaisseur | 0.099 mm |
| Largeur (métrique) | 297,00 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C-110°C |
| Forme | Diamant |
| Texte affiché | 1 |
| Afficher plus |