Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé ADR 4.2 pour le transport de Substances spontanément inflammables
Code produit 11740224 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11740224 100 x 100 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11740224 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 223577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    359.51€ / 1 rouleaux
    Économisez 66.49€
    15% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Alternate Part Number ADR 4.2RL-100 *100-B7541
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Quantité 250/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 100,00 mm
Plage de températures (métrique) -40°C-110°C
Forme Diamant
Dimensions (L x l) 100 x 100 mm
Texte affiché 4
Couleur Noir sur blanc