Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé ADR 4.3 pour le transport de Substances dégageant des gaz inflammables au contact de l’eau
Code produit 11750224 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11750224 100 x 100 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11750224 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 223578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    359.51€ / 1 rouleaux
    Économisez 66.49€
    15% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Alternate Part Number ADR 4.3RL-100 *100-B7541
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Quantité 250/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 100,00 mm
Plage de températures (métrique) -40°C-110°C
Forme Diamant
Dimensions (L x l) 100 x 100 mm
Texte affiché 4
Couleur Noir sur bleu