Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé ADR 5.1 pour le transport de Substances comburantes
Tous les produits Brady ProduitsSpécification
Spécification
| Alternate Part Number | ADR 5.1RL-100 *100-B7541 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester laminé |
| Quantité | 250/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 100,00 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C-110°C |
| Forme | Diamant |
| Afficher plus |