Learn More
Brady™ Cales antidérapantes en polyester laminé à découper
Code produit 11731336 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Rouge
Dimensions (L x l):
19 x 600 mm
140 x 140 mm
150 x 600 mm
Quantité d’emballage:
50/boîte
Lot de 50
Conditionnement:
1 PK
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Conditionnement
11731336 Noir 140 x 140 mm 50/boîte 1 PK
11721336 Noir 150 x 600 mm 50/boîte 1 PK
11711336 Noir 19 x 600 mm 50/boîte 1 PK
11701336 Rouge 140 x 140 mm Lot de 50 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11731336 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 078196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    157.28€ / Pack de 1
    Économisez 4.72€
    2% de réduction
En stock
Les crampons découpés à l'emporte-pièce en ruban antidérapant en polyester laminé aident à prévenir les glissades et les chutes sur les sols mouillés ou glissants.
  • Les bandes antidérapantes aident à prévenir les glissades et les chutes sur les sols mouillés ou glissants.
  • Le ruban adhésif en polyester robuste est recouvert de milliers de particules de granulés d'oxyde d'aluminium durable.
  • Le ruban antidérapant adhère de façon permanente aux sols propres et secs, résiste à la graisse et à l'huile et convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
  • Le ruban antidérapant est disponible dans une variété de couleurs et de tailles pour répondre à tous vos besoins en matière de marquage au sol.
Spécification
Alternate Part Number Ruban antidérapant noir 140 x 140 mm, paquet de 50
Description Cales antidérapantes à découper - noir
Dimensions (L x l) 140 x 140 mm
À utiliser avec (application) Adhérence sur les marches, les sols lisses et marquage de la voie d’évacuation
Hauteur (impériale) 5,51 in
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 140 mm
Quantité d’emballage 50/boîte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur 0,162 mm
Largeur (impériale) 5,51 in
Largeur (métrique) 140 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Noir
Matériau Polyester