Learn More
Brady™ Panneaux d'avertissement de risque biologique en polyester laminé
Code produit 10091344 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Triangulaire, 100 x 87 mm (l x H)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description
10091344 Triangulaire, 100 x 87 mm (l x H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10091344 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 250237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.09€
    9.64€ / 1 pièces
    Économisez 0.45€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
Alternate Part Number PIC 312-TRI 100-B7541 (MARQUE)
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description Triangulaire, 100 x 87 mm (l x H)
Hauteur (métrique) 87 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Forme Triangulaire