Specifications
| Certifications/Conformité | Directive UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 372-200X200-B7541 (MARQUE) |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Description | Polyester laminé |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Épaisseur | 0.024 mm |
| Show More |