Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement pour les atmosphères à risque explosif en polyester laminé
Code produit 10596074 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 200 mm H
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l)
10596074 200 x 200 mm H
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10596074 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 250241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.35€
    4.05€ / 1 pièces
    Économisez 2.30€
    36% de réduction
En stock
Spécification
Alternate Part Number PIC 313-TRI 200-B7541 (MARQUE)
Forme Triangulaire
Dimensions (L x l) 200 x 200 mm H