Learn More
Brady™ Étiquettes de symbole GHS en polyester laminé : Explosifs
Code produit 15654207 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
50 mm
100 mm
Largeur (métrique):
50,00 mm
100,00 mm
Conditionnement:
1 ROLL
250 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
15654207 50 mm 50,00 mm 250 pièces
11733879 50 mm 50,00 mm 1 ROLL
15644207 100 mm 100,00 mm 250 pièces
11598864 100 mm 100,00 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15654207 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 811681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    136.31€ / 250 pièces
    Économisez 25.69€
    15% de réduction
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Étiquettes avec symbole GHS - Explosif
  • Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus difficiles
  • Les matériaux ultra-durables signifient que vous n'avez besoin d'étiqueter les produits qu'une seule fois dans leur vie
  • Résistance extrême aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Les étiquettes peuvent résister à des températures allant de -40°C à 120°C
  • Les étiquettes de 50 mm x 50 mm sont fournies sous forme de rouleau continu avec découpe si nécessaire
  • Les étiquettes de 100 mm x 100 mm sont fournies sous la forme d’étiquettes individuelles sur rouleau
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 1801-50 *50-B7541-RLL-C
Finition Brillant
Comprend 250 Labels/Roll
Matériau Polyester laminé
Quantité 250/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
Type de montage Self-adhesive
À utiliser avec (application) Facility Identification, Hazard Communication Identification
Hauteur (impériale) 1.97 in.
Hauteur (métrique) 50 mm
Température max. (impériale) 230°F
Température max. (métrique) 110°C
Température (impériale) min. -40°F
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (impériale) 1.97 in.
Largeur (métrique) 50,00 mm
Plage de températures (métrique) -40°C-110°C
Forme Diamant
Plage de températures (impériale) -40°F to +230°F
Langues Anglais
Type de produit Fire Safety Sign
Couleur Rouge
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.