Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Panneaux et étiquettes
- Symboles de dangers chimiques
- Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Code produit 15494861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texte affiché:
Corrosif
Danger pour la santé
Danger respiratoire
Dangereux pour l’environnement aquatique
Explosifs
Gaz comprimé
Inflammable
Oxydant
Toxicité aiguë
Modèle:
Marqueurs individuels sur un rouleau
Monté sur carte
Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau
Quantité:
1 de chaque
100/Bte
20/Bte
20/paquet
250/Bte
6/paquet
Conditionnement:
1 ROLL
20 pièces
250 pièces
4 pièces
6 pièces
72 product options available for selection
| Code produit | Largeur (métrique) | Texte affiché | Modèle | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15494861 | 70 mm | Corrosif | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 15414871 | 40 mm | Toxicité aiguë | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 15404871 | 100 mm | Toxicité aiguë | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 11598904 | 100 mm | Toxicité aiguë | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15604227 | 100 mm | Toxicité aiguë | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 11753889 | 50 mm | Toxicité aiguë | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15614227 | 50 mm | Toxicité aiguë | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15434871 | 70 mm | Toxicité aiguë | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 15454851 | 100 mm | Gaz comprimé | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 11548884 | 100 mm | Gaz comprimé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15604217 | 100 mm | Gaz comprimé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15464851 | 40 mm | Gaz comprimé | Monté sur carte | 100/Bte | 20 pièces |
| 15368751 | 50 mm | Gaz comprimé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15644237 | 50 mm | Gaz comprimé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15474851 | 70 mm | Gaz comprimé | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 11763879 | 50 mm | Gaz comprimé | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15614217 | 50 mm | Gaz comprimé | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15474861 | 100 mm | Corrosif | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 11548904 | 100 mm | Corrosif | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15684217 | 100 mm | Corrosif | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15484861 | 40 mm | Corrosif | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 11743889 | 50 mm | Corrosif | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15694217 | 50 mm | Corrosif | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15318761 | 50 mm | Corrosif | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15684237 | 50 mm | Corrosif | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15328751 | 50 mm | Explosifs | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15614237 | 50 mm | Explosifs | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15338751 | 50 mm | Inflammable | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15624237 | 50 mm | Inflammable | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15414861 | 100 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 11548894 | 100 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15644217 | 100 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15424861 | 40 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 11723889 | 50 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15654217 | 50 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15398751 | 50 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15664237 | 50 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15434861 | 70 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 15484851 | 100 mm | Danger pour la santé | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 11598884 | 100 mm | Danger pour la santé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15624217 | 100 mm | Danger pour la santé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15494851 | 40 mm | Danger pour la santé | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 15378751 | 50 mm | Danger pour la santé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15654237 | 50 mm | Danger pour la santé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 11783879 | 50 mm | Danger pour la santé | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15634217 | 50 mm | Danger pour la santé | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15404861 | 70 mm | Danger pour la santé | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 15424851 | 100 mm | Oxydant | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 11598874 | 100 mm | Oxydant | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15684207 | 100 mm | Oxydant | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 11753879 | 50 mm | Oxydant | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15694207 | 50 mm | Oxydant | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15434851 | 40 mm | Oxydant | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 15444861 | 100 mm | Danger respiratoire | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 15358751 | 50 mm | Oxydant | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15634237 | 50 mm | Oxydant | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15444851 | 70 mm | Oxydant | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 11598894 | 100 mm | Danger respiratoire | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15664217 | 100 mm | Danger respiratoire | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15454861 | 40 mm | Danger respiratoire | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 11733889 | 50 mm | Danger respiratoire | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15674217 | 50 mm | Danger respiratoire | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15308761 | 50 mm | Danger respiratoire | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15674237 | 50 mm | Danger respiratoire | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15464861 | 70 mm | Danger respiratoire | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 11548874 | 100 mm | Inflammable | Marqueurs individuels sur un rouleau | 1 de chaque | 1 ROLL |
| 15664207 | 100 mm | Inflammable | Marqueurs individuels sur un rouleau | 1 de chaque | 250 pièces |
| 11743879 | 50 mm | Inflammable | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 1 de chaque | 1 ROLL |
| 15674207 | 50 mm | Inflammable | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 1 de chaque | 250 pièces |
| 15404851 | 40 mm | Inflammable | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 15464841 | 40 mm | Explosifs | Monté sur carte | 20/Bte | 20 pièces |
| 15414851 | 70 mm | Inflammable | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
15494861
Fournisseur
Brady™
Code fournisseur
811717
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
14.95 EUR valable jusqu'au 2026-08-14
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28007" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28007" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Auto-adhésif
- Polyester laminé avec finition brillante
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 1808-70 *70-B7541-CRD |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 6/paquet |
| Modèle | Monté sur carte |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent, Sensible à la pression |
| Description | Polyester laminé |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Largeur (métrique) | 70 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
| Forme | Diamant |
| Texte affiché | Corrosif |
| Type de produit | Symbole SGH |
| Afficher plus Afficher moins |